Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Capsaicine >60.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAM1149-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAM1149-1G
Capsaicine >60.0% (par HPLC)
Capsaicine


Formule: C₁₈H₂₇NO₃
MW: 305,42 g/mol
Point de fusion: 66,1 °C
Numéro MDL: MFCD00017259
Numéro CAS: 404-86-4
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01768
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/60/28974860.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 60.0 area%
Total Nitrogen 4.3 to 4.8 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité