Iode ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
I0604-25G I0604-500G
TCIAI0604-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAI0604-25G TCIAI0604-500G
Iode ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iode
Formule: I₂
MW: 253,81 g/mol
Point d'ébullition: 184,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114°C
Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ad8a29196f0b4f7e8bc4b2c5a31d4ccae809a81&vid=5647cb2397f853e7bdf732d4e548f0313a5a2ca2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité