(±)-4-Vinylcyclohexène ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-4-Ethenyl-1-cyclohexene, 4-Vinyl-1-cyclohexene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
V0023-25ML V0023-100ML
TCIAV0023-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAV0023-25ML TCIAV0023-100ML
(±)-4-Vinylcyclohexène ≥95.0% (par GC) stabilisé
(±)-4-Vinylcyclohexène
Formule: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: –108.7 °C
Densité: 0,8303 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001576
Numéro CAS: 100-40-3
EINECS: 202-848-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01165b3d62f5b89f1a829f1fcc8f3566580173fd&vid=108b70c82cf423a40f8fd77e0596f9af4484fdb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité