1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0713-250MLEA 50.6 EUR InStock
TCIAT0713-250ML
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: –35,8 °C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00001733
Numéro CAS: 119-64-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09221
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/65/28994865.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance (340nm) max. 0.100
Absorbance (350nm) max. 0.040
Absorbance (360nm) max. 0.020
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité