Dibromochlorométhane ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with ethanol
C0854-25G C0854-5G
TCIAC0854-25GEA 183 EUR InStock
TCIAC0854-25G TCIAC0854-5G
Dibromochlorométhane ≥95.0% (par GC) stabilisé
Dibromochlorométhane
Formule: Br₂ClCH
MW: 208,28 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 2,445 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000820
Numéro CAS: 124-48-1
EINECS: 204-704-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02135
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99312119282f4f5e418705bff82a1f2a1702d9b7&vid=aaa9eef671fb0aca2faa0ac2a7ff471ada715347&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité