Octanal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
O0044-25ML O0044-500ML
TCIAO0044-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0044-25ML TCIAO0044-500ML
Octanal ≥98.0% (par GC)
Octanal
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: ∼12 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007029
Numéro CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
ONU: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1177e524f30f4fc43612ac1784c9ac1ad6cf274c&vid=44df3ff74d1f23b620ac710679a4c227301326bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité