2-(2-Hydroxyéthyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Pyridineethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol
H0246-25ML H0246-500ML
TCIAH0246-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0246-25ML TCIAH0246-500ML
2-(2-Hydroxyéthyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Hydroxyéthyl)pyridine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: –7.8 °C
Densité: 1,1111 g/cm³ (4 °C)
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00006364
Numéro CAS: 103-74-2
EINECS: 203-140-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e6672ba99581ff5d7c688da22d71ec096020c8b&vid=6e6672ba99581ff5d7c688da22d71ec096020c8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité