3-(Méthylthio)-1-propanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0735-25G M0735-5G
TCIAM0735-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAM0735-25G TCIAM0735-5G
3-(Méthylthio)-1-propanol ≥99.0% (par GC)
3-(Méthylthio)-1-propanol
Formule: C₄H₁₀OS
MW: 106,19 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00036560
Numéro CAS: 505-10-2
EINECS: 208-004-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&vid=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité