Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[2.2]-Paracyclophane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadéca-1(12),4,6,10,13,15-hexaène

TCIAP1165-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAP1165-1G
[2.2]-Paracyclophane ≥99.0% (par GC)
[2.2]-Paracyclophane


Formule: C₁₆H₁₆
MW: 208,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003707
Numéro CAS: 1633-22-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/92/28991792.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité