n-Butyle acétate ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0228-500MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAA0228-500ML
n-Butyle acétate ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –76 °C
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
ONU: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01535
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/58/28927658.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (254nm) max. 1.000
Absorbance (260nm) max. 0.300
Absorbance (270nm) max. 0.080
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité