Acide triacontanoïque ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triacontanoic acid
M0595-1G M0595-100MG M0595-5G
TCIAM0595-1GEA 239 EUR InStock
TCIAM0595-1G TCIAM0595-100MG TCIAM0595-5G
Acide triacontanoïque ≥95.0% (par GC)
Acide triacontanoïque
Formule: C₃₀H₆₀O₂
MW: 452,81 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002813
Numéro CAS: 506-50-3
EINECS: 208-042-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=658f8e2041c81e214ff64bd63b073744f7cb92e8&vid=64f9f6cf773555f780d5702aa3c9fdcbd257e3ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité