2-(2-Chloroéthoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0169-25ML C0169-500ML C0169-100ML
TCIAC0169-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0169-25ML TCIAC0169-500ML TCIAC0169-100ML
2-(2-Chloroéthoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
2-(2-Chloroéthoxy)éthanol
Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Densité: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002870
Numéro CAS: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aef7e5d0490dbe29eeac385809f2053ef4b2a37&vid=23112b62472f8a40b58d45e8bc700a15b2b79e44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité