1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
C0085-25ML C0085-500ML
TCIAC0085-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0085-25ML TCIAC0085-500ML
1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2,2-diméthoxyéthane
Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: < –73 °C
Densité: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000948
Numéro CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3456a638f937acc34d8950c7ca993bd8e12efd5&vid=e3c6928f09dbdee1f57eee7558fe9e92d08a95d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité