8-Chloro-1-octanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Chloro-1-n-octanol
C2448-25ML C2448-5ML
TCIAC2448-25MLEA 108 EUR InStock
TCIAC2448-25ML TCIAC2448-5ML
8-Chloro-1-octanol ≥97.0% (par GC)
8-Chloro-1-octanol
Formule: C₈H₁₇ClO
MW: 164,68 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00040005
Numéro CAS: 23144-52-7
EINECS: 245-451-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bfa049b848fa522b52a7fbf2ec0e230c09e8555&vid=9d766fe4391d1a73f00c8b1b6e8e2f09ba77c1f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité