Acide trifluoroacétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif de séquençage
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: TFA
TCIAQ0053-25MLEA 61.6 EUR InStock
TCIAQ0053-25ML
Acide trifluoroacétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) réactif de séquençage
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Point de fusion: –15 °C
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/00/28993700.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.07 (280nm)
Aldehyde max. 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité