1,5-Diiodopentane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
TCIAD2110-25GEA 132 EUR InStock
TCIAD2110-25G
1,5-Diiodopentane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,5-Diiodopentane
Formule: C₅H₁₀I₂
MW: 323,94 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: 9 °C
Numéro CAS: 628-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité