1-Iodoheptane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0320-25G I0320-500G
TCIAI0320-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAI0320-25G TCIAI0320-500G
1-Iodoheptane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Iodoheptane
Formule: C₇H₁₅I
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001104
Numéro CAS: 4282-40-0
EINECS: 224-285-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2abde8a66d7ff6986e641a8fcf39a3ec0d0648d2&vid=992cdd0e2fe1f646d7528034aefa6020269c56de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité