1-Iodooctane ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Octyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0321-25G I0321-500G I0321-100G
TCIAI0321-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0321-25G TCIAI0321-500G TCIAI0321-100G
1-Iodooctane ≥97.0% (par GC) stabilisé
1-Iodooctane
Formule: C₈H₁₇I
MW: 240,13 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001105
Numéro CAS: 629-27-6
EINECS: 211-084-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79df6f7fd083658f8d32df0a89aaa07d545ce021&vid=795dd93cde09225b2efab436c9f8251124a7a274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité