Nitrométhane ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0019-100MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAN0019-100ML
Nitrométhane ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Nitrométhane
Formule: CH₃NO₂
MW: 61,04 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: -29°C
Numéro MDL: MFCD00007400
Numéro CAS: 75-52-5
ONU: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06611
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/38/28989138.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance (380nm) max. 1.000
Absorbance (390nm) max. 0.400
Absorbance (400nm) max. 0.150
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité