Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
Attention
I0352-25G I0352-500G I0352-100G
TCIAI0352-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0352-25G TCIAI0352-500G TCIAI0352-100G
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥97.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Point de fusion: 207°C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70133d1a576563b95828e0ed37231b08216ed2af&vid=0596d7502d61df67d5e9e3d5cf2392e080493266&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.070
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité