Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Eicosane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0003-25G E0003-500G E0003-100G
TCIAE0003-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAE0003-25G TCIAE0003-500G TCIAE0003-100G
n-Eicosane ≥98.0% (par GC)
n-Eicosane


Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
MW: 282,55 g/mol
Point d'ébullition: 344°C
Point de fusion: 34…37 °C
Densité: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009344
Numéro CAS: 112-95-8
EINECS: 204-018-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e14e08da863ddc9a016eb187c147825d5764e9f&vid=874016d0bc2729beac78ad3d7b42ec06c3293a7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité