Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Henéicosane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0367-1G H0367-25G
TCIAH0367-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAH0367-1G TCIAH0367-25G
n-Henéicosane ≥99.0% (par GC)
n-Henéicosane


Formule: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
MW: 296,58 g/mol
Point d'ébullition: 356°C
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 0,7919 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009346
Numéro CAS: 629-94-7
EINECS: 211-118-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66e95941d81a80b78f8796a4baea7f1e93c94458&vid=821b6f223d38fa482c69fd96712f631c847b7e72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité