n-Hentriacontane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0012-10GEA 596 EUR InStock
TCIAH0012-10G TCIAH0012-1G
n-Hentriacontane ≥95.0% (par GC)
n-Hentriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
MW: 436,85 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00048745
Numéro CAS: 630-04-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/90/28970090.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité