n-Nonane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0286-100MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAN0286-100ML TCIAN0286-25ML TCIAN0286-500ML
n-Nonane ≥98.0% (par GC)
n-Nonane
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: -51°C
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
ONU: 1920
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/68/28989368.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité