n-Octadécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
O0003-25G O0003-250G
TCIAO0003-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAO0003-25G TCIAO0003-250G
n-Octadécane ≥98.0% (par GC)
n-Octadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Point d'ébullition: 316,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009007
Numéro CAS: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a234ac7561074f8b20e2b79595ebc863a3785e18&vid=ea9372f0f2219876030526abfb5e281ed937e5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité