Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Trifluorométhoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1-[4-(Trifluorometoxi)fenil]etan-1-ona

TCIAT1940-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT1940-5G
4'-Trifluorométhoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Trifluorométhoxyacétophénone


Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00042404
Numéro CAS: 85013-98-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/94/28995894.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité