n-Pentadécane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0606-100MLEA 77 EUR InStock
TCIAP0606-100ML TCIAP0606-25ML TCIAP0606-500ML
n-Pentadécane ≥99.0% (par GC)
n-Pentadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212,42 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Point de fusion: 13…15 °C
Point d'éclair: 120°C
Numéro MDL: MFCD00008990
Numéro CAS: 629-62-9
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/37/28991337.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité