n-Tridécane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0411-25ML T0411-500ML T0411-100ML
TCIAT0411-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAT0411-25ML TCIAT0411-500ML TCIAT0411-100ML
n-Tridécane ≥99.0% (par GC)
n-Tridécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: –5°C
Densité: 0,7564 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008979
Numéro CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48cbecccfe0ace32eef91ddece3b594ec13845b6&vid=3bc407159413190273f4abf338f3cb68f565ad59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité