Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Tritriacontane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0968-1G T0968-5G
TCIAT0968-1GEA 119 EUR InStock
TCIAT0968-1G TCIAT0968-5G
n-Tritriacontane ≥95.0% (par GC)
n-Tritriacontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₁CH₃
MW: 464,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010187
Numéro CAS: 630-05-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf35367e6af79b56df1d117a8f7738aa6ec525ef&vid=df8fd5bcd10d60ec5110e91e07f24294c0494aa7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité