trans-Dichloroéthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-1,2-Dichloroethene, trans-Dichloroethene, (E)-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethylene
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D0368-25G D0368-100G
TCIAD0368-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD0368-25G TCIAD0368-100G
trans-Dichloroéthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
trans-Dichloroéthylène
Formule: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Point d'ébullition: 48°C
Point de fusion: –49 °C
Densité: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2°C
Numéro MDL: MFCD00062942
Numéro CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
ONU: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&vid=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité