Sulfolane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
T0115-25G T0115-500G
TCIAT0115-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0115-25G TCIAT0115-500G
Sulfolane ≥99.0% (par GC)
Sulfolane
Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Point d'ébullition: 285°C
Numéro MDL: MFCD00005484
Numéro CAS: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
Merck Index: 14,08955
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e60b09b93d9889d6df5d4e72edfa0a402d913f&vid=c6e60b09b93d9889d6df5d4e72edfa0a402d913f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité