4-(Diéthylamino)benzaldéhyde ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0463-25G D0463-500G D0463-100G
TCIAD0463-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0463-25G TCIAD0463-500G TCIAD0463-100G
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Diéthylamino)benzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₅NO
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: 40 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003382
Numéro CAS: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44d6c4416fa96de24fa02511aa9e253caaa3636f&vid=ba8e0fcc851fd8abe1beb294ee2b0c11ce5b51de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité