Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Octyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAO0116-25GEA 230 EUR InStock
TCIAO0116-25G
4-Octyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Octyloxybenzaldéhyde


Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00014136
Numéro CAS: 24083-13-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/15/28990415.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité