4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
E0884-25G E0884-5G
TCIAE0884-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAE0884-25G TCIAE0884-5G
4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
4-Hydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 116…118 °C
Densité: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002353
Numéro CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 14,03837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f14f8ae9462a1540ae4d375364404101fb7e4cb&vid=18177a745e1adeb2f5d8fd828af46f257a7dd172&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité