1-Fluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoroiodobenzene
Stabilization: Stabilised with copper chip
F0237-25G F0237-5G
TCIAF0237-25GEA 44 EUR InStock
TCIAF0237-25G TCIAF0237-5G
1-Fluoro-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,9253 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00001052
Numéro CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdfc36d0c8db0cf142c5a90f082c6d2575d29ea0&vid=b9f34a370c474dc6e7fcd5a01a05ed93c06f6506&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité