N,N-Diméthylaniline ≥99.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
D3866-1G D3866-5G
TCIAD3866-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3866-1G TCIAD3866-5G
N,N-Diméthylaniline ≥99.0% (par GC) pour recherche biochimique
N,N-Diméthylaniline
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: 2.5 °C
Densité: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008304
Numéro CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
ONU: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97ecaacb6f7a3f03a7c1ed26bca2830feeecf7fd&vid=7cdc43992ac3f330e64cc9a963c9d3c3dbca1581&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5560 to 1.5600
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité