D-Thréonine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
T0228-25G T0228-500G T0228-100G
TCIAT0228-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT0228-25G TCIAT0228-500G TCIAT0228-100G
D-Thréonine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064269
Numéro CAS: 632-20-2
EINECS: 211-171-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=268ec1309e7ee25882df3f63b6af9d7441c2025f&vid=268ec1309e7ee25882df3f63b6af9d7441c2025f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +29.0 deg (C=3, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité