o-Dianisidine ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
D3864-1G D3864-5G
TCIAD3864-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3864-1G TCIAD3864-5G
o-Dianisidine ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
o-Dianisidine
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00008372
Numéro CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02991
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06f8fb67cf7cc962c48a5a8dbbca316052008850&vid=4a65e0285ab104a27fbab9e400bd0a912b3c9622&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité