Indole-3-ylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0024-1G I0024-25G
TCIAI0024-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAI0024-1G TCIAI0024-25G
Indole-3-ylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Indole-3-ylacétonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005628
Numéro CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adf858a6a7bb23242acb9f5161b573f111a8e8f1&vid=adf858a6a7bb23242acb9f5161b573f111a8e8f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité