(±)-1-(1-Naphtyl)éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
N0523-25ML N0523-500ML
TCIAN0523-25MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAN0523-25ML TCIAN0523-500ML
(±)-1-(1-Naphtyl)éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00004014
Numéro CAS: 42882-31-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2cca6ceee8c92fce033733dd262c8aa516dfe5e&vid=c2cca6ceee8c92fce033733dd262c8aa516dfe5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité