5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: ETYAOctadehydroarachidonic acid
CAYM90120-50EA 683 EUR InStock
CAYM90120-50 CAYM90120-5 CAYM90120-10 CAYM90120-25
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Formule: C₂₀H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD00036967
Numéro CAS: 1191-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité