syn-Benzaldéhyde-oxime ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-Benzaldehyde oxime, alpha-Benzaldoxime
B0011-25G B0011-500G B0011-100G
TCIAB0011-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB0011-25G TCIAB0011-500G TCIAB0011-100G
syn-Benzaldéhyde-oxime ≥90.0% (par GC)
syn-Benzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002119
Numéro CAS: 622-31-1
EINECS: 213-261-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb290ae1f4c2f8aaa445b6b2c61896f06d5163b1&vid=bb290ae1f4c2f8aaa445b6b2c61896f06d5163b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité