Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester
C1471-25G C1471-500G
TCIAC1471-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC1471-25G TCIAC1471-500G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle
Formule: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00192079
Numéro CAS: 6914-71-2
EINECS: 414-240-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité