Acide 2-(4-chlorobenzoyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1074-25G C1074-500G
TCIAC1074-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1074-25G TCIAC1074-500G
Acide 2-(4-chlorobenzoyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-(4-chlorobenzoyl)benzoïque
Formule: C₁₄H₉ClO₃
MW: 260,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002474
Numéro CAS: 85-56-3
EINECS: 201-615-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=552d729da4e4bc1b1385be09bac4a9701e1158ce&vid=552d729da4e4bc1b1385be09bac4a9701e1158ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité