2-Phénylpropène ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M0429-25ML M0429-500ML
TCIAM0429-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0429-25ML TCIAM0429-500ML
2-Phénylpropène ≥99.0% (par GC) stabilisé
2-Phénylpropène
Formule: C₉H₁₀
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: -23°C
Densité: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008859
Numéro CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
ONU: 2303
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1131e388cd00ec667f273b1d197097668c5e2c57&vid=c6b1e659c82c7ddd7de5e33f20301c75db3d1fab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité