Benzyle bromure ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
B0411-100G B0411-25G B0411-500G
TCIAB0411-100GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB0411-100G TCIAB0411-25G TCIAB0411-500G
Benzyle bromure ≥98.0% (par GC) stabilisé
Benzyle bromure
Formule: (C₆H₅)CH₂Br
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,438 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000172
Numéro CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
ONU: 1737
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=420f7780e91b6f65b9365d6f828e2b0c2e524c29&vid=1a0754abc42af01a2d711e2948800a8a3933e3bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité