Acide (3,5-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Dihydroxy(3,5-diméthoxyphényl)borane
TCIAD3513-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD3513-5G TCIAD3513-25G TCIAD3513-1G
Acide (3,5-diméthoxyphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,5-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Point de fusion: 202°C
Numéro MDL: MFCD03095127
Numéro CAS: 192182-54-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/76/28980576.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité