Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

7-Méthyl-3-méthyleneocta-1,6-diène ≥75.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 7-Methyl-3-methyleneocta-1,6-diene

Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)

M0235-25ML M0235-500ML
TCIAM0235-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAM0235-25ML TCIAM0235-500ML
7-Méthyl-3-méthyleneocta-1,6-diène ≥75.0% (par GC) stabilisé
7-Méthyl-3-méthyleneocta-1,6-diène


Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008908
Numéro CAS: 123-35-3
EINECS: 204-622-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3048c7b1fdb4d7fb62703a894c522413e90df17d&vid=3048c7b1fdb4d7fb62703a894c522413e90df17d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité