1-Phényl-1-décanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0026-25G D0026-500G
TCIAD0026-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD0026-25G TCIAD0026-500G
1-Phényl-1-décanone ≥98.0% (par GC)
1-Phényl-1-décanone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009582
Numéro CAS: 6048-82-4
EINECS: 227-946-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5444823eec7734a2d12e7d59cb303fadaa31e7c&vid=958f68737ca796321bb540fa6b05c8b4903f5311&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité