1-Phényl-1-octanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: n-Octanophenone
O0149-25ML O0149-500ML O0149-100ML
TCIAO0149-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAO0149-25ML TCIAO0149-500ML TCIAO0149-100ML
1-Phényl-1-octanone ≥98.0% (par GC)
1-Phényl-1-octanone
Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃
MW: 204,31 g/mol
Point d'ébullition: 290°C
Point de fusion: 22 °C
Densité: 0,9434 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003554
Numéro CAS: 1674-37-9
EINECS: 216-817-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ab943b2dd985544f00861918259616b388e4c48&vid=cb62018b9d8858070f9b0a86768afc6e13f18538&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité